Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11476776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476776 25 g 25g
11456776 1 g 1g
11466776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23917.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22227-26-5
Formule moléculaire C9H5F6NO
Poids moléculaire (g/mol) 257.135
Numéro MDL MFCD00015511
Clé InChI YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 519927
Nom IUPAC 3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 25 g
Beilstein 4734142
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl-benzamide, benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cglb, ynopikhmziowhs-uhfffaoysa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzamide, 3,5-bis-trifluoromethyl benzamide, benzamide,3,5-bis trifluoromethyl
Poids de la formule 257.14
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.