Learn More
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337761 5 g Flacon en verre 5g
10275911 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73852-19-4 | Molecular Formula: C8H5BF6O2 | Molecular Weight: 257.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73852-19-4
Formule moléculaire C8H5BF6O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.93
Numéro MDL MFCD00051850
Clé InChI BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
CID PubChem 156265
Nom IUPAC Acide[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219°C to 226°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.93
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement