Learn More
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzèneboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470183 25 g 25g
11450183 1 g 1g
11460183 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470183 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11373.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73852-19-4 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73852-19-4
Formule moléculaire C8H5BF6O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.93
Numéro MDL MFCD00051850
Clé InChI BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
CID PubChem 156265
Nom IUPAC Acide[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 219°C to 224°C
Quantité 25 g
Beilstein 7379990
Poids de la formule 257.93
Pourcentage de pureté ≥97%