Learn More
Chlorhydrate de benzènecarboximidamide de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènecarboximidamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10320783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320783 10 g Flacon en verre ambré 10g
10136802 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10320783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF00749EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 97603-94-6
Formule moléculaire C9H7ClF6N2
Poids moléculaire (g/mol) 292.609
Numéro MDL MFCD00276604
Clé InChI GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 13590400
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 292.61
Pourcentage de pureté 95%