Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465583 25 g 25g
11445583 1 g 1g
11455583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13492.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 26107-82-4 | C9H6F6N2O | 272.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26107-82-4
Formule moléculaire C9H6F6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 272.15
Numéro MDL MFCD00051848
Clé InChI GBBRFBSFWKFTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzohydrazide, 3,5-di trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, hydrazide, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzhydrazide, maybridge1_001057, acmc-1cp6z, ksc206c6d
CID PubChem 100265
Nom IUPAC 3,5-Bis(trifluorométhyl)benzohydrazide
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Point de fusion 132°C to 134°C
Quantité 25 g
Beilstein 2596448
Poids de la formule 272.15
Pourcentage de pureté 97%