Learn More
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
In vitro metabolism studies on a series of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ethers have identified 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid as a significant metabolite possibly arising via oxidation of the benzylic position. The reactivity of the hydroxy- propyl units was demonstrated by the esterification of por- phyrazine derivatives with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and toluene- p-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Des études in vitro sur le métabolisme d’une série d’éthers 3,5-bis(trifluorométhyl)benzyles ont identifié l’acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque comme étant un métabolite significatif qui proviendrait de l’oxydation de la position benzylique. La réactivité des unités d’hydroxy-propyl a été démontrée par l’estérification des dérivés de la porphyrazine avec l’acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque en présence de dicyclohexylcarbodiimide et d’acide p-toluène sulfonique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid |
| Point de fusion | 140°C to 144°C |
| Densité | 1.42 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2058600 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 258.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |