Learn More
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30450735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7906305G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Formule moléculaire C9 H4 F6 O2
Quantité 5 g
Synonyme 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
Formule InChI InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
Poids de la formule 258.0115