Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947424
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947424 500 g
30930214 1 kg
30929882 100 g
30932138 25 g
30934152 10 g
30930018 5 g
30935154 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30947424 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11443500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 27126-93-8
Formule moléculaire C9H3F6N
Numéro MDL MFCD00000379
Quantité 500 g
SMILES N#CC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 239.12
Pourcentage de pureté 98%