Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432827 25 g 25g
11412827 1 g -
11422827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15460.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27126-93-8 | C9H3F6N | 239.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27126-93-8
Formule moléculaire C9H3F6N
Poids moléculaire (g/mol) 239.12
Numéro MDL MFCD00000379
Clé InChI CZKHHAOIHXHOSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzonitrile, 3,5-di trifluoromethyl benzonitrile, bis 3,5-trifluoromethyl benzonitrile, mbt-cn, 3,5-bis-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbonitrile, fxffr ccn exfff, pubchem4691, 3,5-bis tifluoromethyl-1-cyanobenzene
CID PubChem 96746
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 16°C to 20°C
Densité 1.421
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.4175
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 3552650
Poids de la formule 239.12
Pourcentage de pureté 98%