Learn More
Chlorure de 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646101 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10646101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303530050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Note relative au nom 97%
CAS 785-56-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5200g/mL
Point d’ébullition 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H3ClF6O
Formule linéaire (CF3)2C6H3COCl
Indice de réfraction 1.4322 to 1.4342
Numéro MDL MFCD00000387
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.52
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
Clé InChI WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)chlorure de benzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 276.57
CID PubChem 101856
Poids de la formule 276.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide