Learn More
Alcool 3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499546 25 g 25g
11479546 1 g 1g
11489546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19290.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32707-89-4 | C9H6F6O | 244.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32707-89-4
Formule moléculaire C9H6F6O
Poids moléculaire (g/mol) 244.136
Numéro MDL MFCD00009907
Clé InChI BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
CID PubChem 122933
Nom IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 40°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 97°C (206°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2055358
Poids de la formule 244.15
Pourcentage de pureté 98%