Learn More
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique, TRC
Code produit 30449502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449502 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT790668100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
Formule moléculaire C9H6F6O
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3,16H,4H2
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Nom IUPAC (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 244.13
Poids de la formule 244.0323