Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)benzyle de bromure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10259503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259503 5 g Flacon en verre 5g
10023590 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303640050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32247-96-4
Formule moléculaire C9H5BrF6
Poids moléculaire (g/mol) 307.03
Numéro MDL MFCD00009905
Clé InChI ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
CID PubChem 122573
Nom IUPAC 1-(bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.6700g/mL
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2C6H3CH2Br
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.67
Poids de la formule 307.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.