Learn More
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11447877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447877 5 g 5g
11437877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16553.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzyle a été utilisé dans la préparation de 1-(azidométhyl)-3,5-bis-(trifluorométhyl)benzène. 1-(azidométhyl)-3,5-bis-(trifluorométhyl)benzène, avec un rendement de 94 % grâce à une réaction efficace de substitution nucléophile entre le chlorure de 3,5-bis-(trifluorométhyl), 4 et l’azoture de sodium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75462-59-8
Formule moléculaire C9H5ClF6
Poids moléculaire (g/mol) 262.579
Numéro MDL MFCD00009906
Clé InChI OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzylchloride, 3,5-di trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-1-chloromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-chloromethyl benzene
CID PubChem 123576
Nom IUPAC 1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Point de fusion 29°C to 33°C
Point d’ébullition 46°C (3 mmHg)
Point d’éclair 71°C (161°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 656502
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 262.58
Pourcentage de pureté 97%