Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531151 1 g Flacon en verre 1g
10167993 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305640010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85068-29-7 | C9H7F6N | 243.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85068-29-7
Formule moléculaire C9H7F6N
Poids moléculaire (g/mol) 243.15
Numéro MDL MFCD00009909
Clé InChI DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
CID PubChem 521099
Nom IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 55°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2C6H3CH2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Masse cristalline, poudre, cristaux et/ou morceaux