Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490388 25 g 25g
11470388 1 g 1g
11480388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24553.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85068-29-7
Formule moléculaire C9H7F6N
Poids moléculaire (g/mol) 243.152
Numéro MDL MFCD00009909
Clé InChI DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
CID PubChem 521099
Nom IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Point de fusion 54°C to 60°C
Point d’ébullition 81°C to 83°C (13 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 7209267
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 243.15
Pourcentage de pureté 97%