Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)bromobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984521 250 g Flacon en verre 250g
10043580 10 g Flacon en verre -
10249173 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11984521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307702500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-70-1
Formule moléculaire C8H3BrF6
Poids moléculaire (g/mol) 293.01
Clé InChI CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67602
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Point de fusion -16.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7100g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2C6H3Br
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.71
Poids de la formule 293.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide