Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, +98%, ACROS Organics™
Code produit 10002600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10002600 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10002600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Note relative au nom 98+%
CAS 328-75-6
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H3F6NO2
Formule linéaire (CF3)2C6H3NO2
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00000384
Quantité 10 g
Beilstein 05, III, 841
Synonyme 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
Clé InChI GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 259.11
CID PubChem 67603
Poids de la formule 259.1
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.