Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479482
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479482 25 g 25g
11459482 1 g 1g
11469482 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479482 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10183.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-58-6
Formule moléculaire C8H4F6O
Poids moléculaire (g/mol) 230.109
Numéro MDL MFCD00000386
Clé InChI ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
CID PubChem 67680
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 20°C to 21°C
Densité 1.511
Point d’ébullition 97°C to 98°C (50 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 25 g
Beilstein 2123670
Poids de la formule 230.11
Pourcentage de pureté 97%