Learn More
Isocyanate 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’isocyanate 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle est utilisé dans la dérivatisation chimique des surfaces de modèle amino-fonctionnalisées. Préparation de sels zwitterioniques arylaminothiocarbonylpyridinium, par réaction exothermique avec la 4-pyrrolidinopyridine. Synthèse de (S)-3-hydroxyméthyl-2-méthoxyméthoxy-2′-(3-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)uryl-benzyl)-1,10-binaphtalène. Synthèse de 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-(2-pyridyl)thiourée, par réaction avec la pyridine 2-amino dans le MeCN.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protège de la chaleur. À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec la chaleur, les amines, les alcools et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| Densité | 1.476 |
| Point d’ébullition | 62°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | 67°C (152°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.43 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2206 |
| Beilstein | 542272 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |