Learn More
Isocyanate 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372147 5 g 5g
11362147 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09582.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.119 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle est utilisé dans la dérivatisation chimique des surfaces de modèle amino-fonctionnalisées. Préparation de sels zwitterioniques arylaminothiocarbonylpyridinium, par réaction exothermique avec la 4-pyrrolidinopyridine. Synthèse de (S)-3-hydroxyméthyl-2-méthoxyméthoxy-2′-(3-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)uryl-benzyl)-1,10-binaphtalène. Synthèse de 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-(2-pyridyl)thiourée, par réaction avec la pyridine 2-amino dans le MeCN.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protège de la chaleur. À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec la chaleur, les amines, les alcools et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16588-74-2
Formule moléculaire C9H3F6NO
Poids moléculaire (g/mol) 255.119
Numéro MDL MFCD00013559
Clé InChI NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
CID PubChem 2733314
Nom IUPAC 1-isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.476
Point d’ébullition 62°C (2 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.43
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 542272
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 255.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene