Learn More
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499646 1 g 1g
11409656 5 g 5g
11419656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20206.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des alcools, des amines et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23165-29-9
Formule moléculaire C9H3F6NS
Poids moléculaire (g/mol) 271.18
Numéro MDL MFCD00040838
Clé InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
CID PubChem 2733395
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densité 1.485
Point d’ébullition 109°C to 110°C (35 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.5
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2990816
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 271.19
Pourcentage de pureté 98%