Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl isothiocyanate, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742111 1 g Flacon en verre 1g
10424775 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319520010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23165-29-9
Formule moléculaire C9H3F6NS
Poids moléculaire (g/mol) 271.18
Numéro MDL MFCD00040838
Clé InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
CID PubChem 2733395
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4850g/mL
Point d’ébullition 63.0°C (1.5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2C6H3NCS
Indice de réfraction 1.4989 to 1.5009
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement