Learn More
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30963747
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963747 1 g
30949864 250 mg
30952802 5 g
30957221 25 g
30955999 100 g
30951548 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30963747 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD115171g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
CAS 32707-89-4
Formule moléculaire C9H6F6O
Numéro MDL MFCD00009907
Quantité 1 g
SMILES OCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 244.13
Pourcentage de pureté 98%