Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474137 5 g 5g
11464137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19576.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85068-32-2 | C10H5F6N | 253.15 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85068-32-2
Formule moléculaire C10H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 253.15
Numéro MDL MFCD00009904
Clé InChI YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-di trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-bis trifluoromethyl-phenylacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylcyanide
CID PubChem 603657
Nom IUPAC 2-[3,5-bis(trifluorométhyl) phényl] acétonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CC#N)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densité 1.42
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4234
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 6810362
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 253.15
Pourcentage de pureté 97%