Learn More
Chlorhydrate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468255 5 g 5g
15478255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32975.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 502496-23-3 | Molecular Formula: C8H7ClF6N2 | Molecular Weight: 280.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502496-23-3
Formule moléculaire C8H7ClF6N2
Poids moléculaire (g/mol) 280.598
Numéro MDL MFCD03094165
Clé InChI OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-ditrifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3,5-bis trifluoromethy phenylhydrazine hcl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, ksc491e7p, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochlor
CID PubChem 12494556
Nom IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NN)C(F)(F)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽208°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 280.6
Pourcentage de pureté 98%