Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318756 250 mg 250mg
11308756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19447.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20857-47-0
Formule moléculaire C7H3F6N
Poids moléculaire (g/mol) 215.098
Numéro MDL MFCD00128904
Clé InChI RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778311
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 1684576
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Poids de la formule 215.1
Pourcentage de pureté 97%