Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453547 250 mg 250mg
11346929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26809.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 317319-15-6 | C9H5F6NS | 273.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317319-15-6
Formule moléculaire C9H5F6NS
Poids moléculaire (g/mol) 273.20
Numéro MDL MFCD00278692
Clé InChI OWYYZIVORPIBPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl thiobenzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzothioamide, benzenecarbothioamide,3,5-bis trifluoromethyl, acmc-20ands, maybridge1_003450, 3,5-bis-trifluoromethyl-thiobenzamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide
CID PubChem 2806924
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènecarbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 273.2
Pourcentage de pureté 97%