Learn More
Acide 3-(5-bromo-2-méthoxyphényle)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426857 5 g 5g
15416857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33961.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82547-30-6 | Molecular Formula: C10H11BrO3 | Molecular Weight: 259.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82547-30-6
Formule moléculaire C10H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.10
Numéro MDL MFCD09258907
Clé InChI RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
CID PubChem 22685184
Nom IUPAC Acide 3-(5-bromo-2-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.1
Pourcentage de pureté 96%