Learn More
3-(5-bromo-2-thiényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10435502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435502 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10435502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19710DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 180530-13-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5BrN2OS
Numéro MDL MFCD03407331
Quantité 1 g
Synonyme 3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-bromothiophen-2-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-2-bromothien-5-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl, 5-bromo-2-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene
Clé InChI ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(S2)Br
Nom IUPAC 3-(5-bromothiophèn-2-yl)-5-méthy1,2,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 245.094
CID PubChem 2776504
Poids de la formule 245.1
Pourcentage de pureté 97%