Learn More
3-(5-bromo-2-thiényl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452124 1 g Flacon en verre ambré 1g
10442124 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66810DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 169050-05-9
Formule moléculaire C9H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 240.12
Numéro MDL MFCD04971290
Clé InChI GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
CID PubChem 818817
Nom IUPAC 3-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.12
Pourcentage de pureté 97%