Learn More
Ester éthylique de l‘acide 3-(5-bromo-pyridine-3-yl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10299872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10299872 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10166812 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07248CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 850375-34-7
Formule moléculaire C10H8BrN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 298.096
Numéro MDL MFCD06797495
Clé InChI LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 7170018
Nom IUPAC éthyle 3-(5-bromopyridine-3-yle)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 298.1
Pourcentage de pureté 95%