Learn More
3-[5-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477885 250 mg 250mg
15467885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31746.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-80-9
Formule moléculaire C10H8ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.62
Numéro MDL MFCD09025402
Clé InChI PWUOREFPPQVKFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
CID PubChem 46737571
Nom IUPAC Acide 3-[5-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Point de fusion 42°C to 45°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.62
Pourcentage de pureté 97%