Learn More
R&D Systems™ 3,5-DHBA
Code produit 18742524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18742524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18742524 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4599/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.86€
    94.50€ / 50mg
    Économisez 10.36€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective HCA1 agonist
Selective agonist of hydroxycarboxylic acid receptor 1 (HCA1, also known as GPR81) (EC50 ∽150 μM). Inhibits lipolysis in wild-type mouse adipocytes. Displays minimal activity at HCA2 (at concentrations >10 mM) and no activity at HCA3, free fatty acid receptor (FFAR) 2 or FFAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-DHBA
CAS 99-10-5
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C7H6O4
Poids de la formule 154.12
Pureté >99%
Poids moléculaire 154.12