Learn More
3,5-Di(1-pyrényl)pyridine, TRC
Code produit 30388340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD495238100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
CAS 1246467-58-2
Formule moléculaire C37H21N
Quantité 100 mg
Synonyme 3,5-Di-1-pyrenylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H
SMILES c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39
Poids moléculaire (g/mol) 479.57
Poids de la formule 479.1674