Learn More
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460308 100 g 100g
11440308 5 g 5g
11450308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23834.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde is used in the synthesis of Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose, chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenyl acetylene to imines, chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethyl zinc to aldehydes and tin Schiff base complexes with histidine analogues. It has antibacterial activity and is used in the preparation nickel complexes. It is structurally related to 3,5-di-t-butylcatechol (DTCAT) but is not as potent an activator of rat skeletal muscle ryanodine receptor Ca2+ channel (RyRC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse du complexe Mn(III)-salen et de son précurseur diamino 5,6-diamino-5,6-didésoxy-1,2-O-isopropylidène-3-O-méthyl-β-l-idofuranose, ligand de base de Schiff chiral pour un ajout énantiosélectif de phényl acétylène catalysé par le cuivre aux imines, ligand oxazolidine chiral pour l’ajout énantiosélectif de zinc diéthylique aux aldéhydes et aux complexes de base de Schiff avec des analogues de l’histidine. Il a une activité antibactérienne et est utilisé dans les complexes de nickel de préparation. Il est structurellement lié au 3,5-di-t-butylcatéchol (DTCAT) mais n’est pas aussi puissant activateur du canal Ca2+ du récepteur de la ryanodine du muscle squelettique du rat (RyRC).
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37942-07-7
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.339
Numéro MDL MFCD00191998
Clé InChI RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
CID PubChem 688023
Nom IUPAC 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 59°C to 61°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 100 g
Beilstein 1877810
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and methanol.
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 99%