Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492558 5 g 5g
11402568 25 g 25g
11412568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15864.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1620-98-0 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde is employed as an OLED materials. It is also used as a pharmaceutical intermediate. The derivatives of this compound possess equipotent anti-inflammatory activities to indomethacin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé comme matériau OLED. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés de ce composé possèdent des activités anti-inflammatoires équipotents à l’indométhacine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1620-98-0
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.339
Numéro MDL MFCD00008826
Clé InChI DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 73219
Nom IUPAC 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 187°C to 189°C
Quantité 5 g
Beilstein 982526
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté ≥98%