Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30132857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132857 50 g 50g
30010752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49371550G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1620-98-0
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.33
Synonyme 2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, NSC 14450
SMILES CCOC(=O)C1CC2C(N2)C(OC(CC)CC)C=1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Poids de la formule 234.162
Pourcentage de pureté >95%