Learn More
Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamique, majoritairement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438773 10 g -
11448773 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10514.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22014-01-3 | C17H24O3 | 276.38 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamique, principalement trans,
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22014-01-3
Formule moléculaire C17H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.38
Numéro MDL MFCD00017291
Clé InChI CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Synonyme 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
CID PubChem 689095
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 3144594
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 276.37
Pourcentage de pureté 98%