Learn More
Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457257
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457257 1 g 1g
11467257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15015.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1611-03-6 | C16H24O3 | 264.365 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1611-03-6
Formule moléculaire C16H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 264.365
Numéro MDL MFCD00156138
Clé InChI QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
CID PubChem 2775110
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphényl)acétique
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.37
Pourcentage de pureté 98%