Learn More
Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphénylpropionique, 98 %
Code produit 11434347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434347 5 g 5g
11444347 25 g 25g
11454347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20412.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.70€
    78.65€ / 5g
    Économisez 8.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 20170-32-5 | C17H26O3 | 278,392 g/mole
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20170-32-5
Numéro MDL MFCD00017519
Synonyme 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
CID PubChem 88389
Nom IUPAC Acide 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphényl)propanoïque
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Point de fusion 172°C to 175°C
Formule moléculaire C17H26O3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 278.392
Poids de la formule 278.4
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement