Learn More
Acide 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphénylpropionique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H26O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h9-10,20H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19) |
| Poids de la formule | 278.1882 |
| Pourcentage de pureté | >95% |