Learn More
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 97%, Maybridge
Code produit 10421854
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10421854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10421854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10297EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
CAS 3383-21-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H20O2
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Numéro MDL MFCD00001647
Quantité 25 g
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Clé InChI NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
CID PubChem 76915
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté 97%