Learn More
3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332685
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332685 25 g 25g
11322685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00169.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3383-21-9 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3383-21-9
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
Numéro MDL MFCD00001647
Clé InChI NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
CID PubChem 76915
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-diène-1,2-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 25 g
Beilstein 2047944
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté ≥98%