Learn More
3,5-Di-tert-butylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455527 1 g 1g
15465527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32768.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2380-36-1 | Molecular Formula: C14H23N | Molecular Weight: 205.345 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2380-36-1
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.345
Numéro MDL MFCD00134096
Clé InChI MJKNHXCPGXUEDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butylaniline, 3,5-di-t-butylaniline, benzenamine, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1cdyp, 3,5-ditert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl aniline, 3,5-di-tert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl phenylamine, mjknhxcpgxuedo-uhfffaoysa, 3,5-ditert-butyl-phenyl-amine
CID PubChem 75419
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylaniline
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)N)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butylaniline
Point de fusion 54°C to 57°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.35
Pourcentage de pureté 97%