Learn More
3,5-catéchol-di-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431378 25 g 25g
15421378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55207.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    93.65€ / 25g
    Économisez 20.59€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1020-31-1 | C14H22O2 | 222.328 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-31-1
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.328
Numéro MDL MFCD00008819
Clé InChI PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
CID PubChem 66099
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butylcatechol
Point de fusion 95°C to 100°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 25 g
Beilstein 1370212
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide