Learn More
3,5-catéchol-di-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10313532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10313532 5 g Flacon en verre 5g
10060910 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10313532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112970050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1020-31-1 | Molecular Formula: C14H22O2 | Molecular Weight: 222.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-31-1
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.33
Numéro MDL MFCD00008819
Clé InChI PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
CID PubChem 66099
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97°C to 100°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition >1000°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement