Learn More
3,5-di-tert-butylsalicyaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472212 25 g 25g
15452212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458120250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37942-07-7
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Clé InChI RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
CID PubChem 688023
Nom IUPAC 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Point de fusion 61.0°C to 62.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.