Learn More
Acide3,5-di-tert-butylsalicylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491248 5 g 5g
15401258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 19715-19-6 | C15H22O3 | 250.338 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19715-19-6
Formule moléculaire C15H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.338
Numéro MDL MFCD00059058
Clé InChI ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
CID PubChem 88208
Nom IUPAC Acide 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzoïque
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Point de fusion 157°C to 162°C
Point d’éclair 179°C (354°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.34
Pourcentage de pureté 97%