Learn More
3,5-Di-tert-butyltoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358525 25 g 25g
11348525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11961.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15181-11-0 | Molecular Formula: C15H24 | Molecular Weight: 204.357 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15181-11-0
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.357
Numéro MDL MFCD00026300
Clé InChI WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
CID PubChem 84819
Nom IUPAC 1,3-ditert-butyl-5-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyltoluene
Point de fusion 31°C to 32°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 243°C to 244°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 25 g
Beilstein 2043032
Poids de la formule 204.36
Pourcentage de pureté ≥98%